Merck
HPLCによるトラマドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLCによるトラマドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
塩酸トラマドール
≥99.0% (HPLC)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
5 mg/mL in methanol