Merck
HPLCによるメチルフェニルスルホキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるメチルフェニルスルホキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
メチルフェニルスルホキシド
≥97%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.48 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase