25-ジヒドロキシビタミン D2、25-ヒドロキシビタミン D3 および 3-epi-25-ヒドロキシビタミン D3の分析、 Ascentis Express F5 (30 °)
![25-ジヒドロキシビタミン D2、25-ヒドロキシビタミン D3 および 3-epi-25-ヒドロキシビタミン D3の分析、 Ascentis Express F5 (30 °) application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/996/494/b2cf4425-f6c7-4af7-8f8a-17e5fb5ffab1/800/b2cf4425-f6c7-4af7-8f8a-17e5fb5ffab1.jpg)
材料
Standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
移動相成分
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
4293 psi (296 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection
1 μL
sample
300 mg/L in water:methanol