Merck
GCによる尿中のコカイン分析、100%メチルシリコンカラム、SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによる尿中のコカイン分析、100%メチルシリコンカラム、SPME処理、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
sample/matrix
0.5 mL urine (250 ng each analyte, 20 μL 2.5% NaF) in 1 mL vial
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
immersion, 30 min
desorption process
3 min, 240 °C
column
100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven
120 °C to 280 °C at 10 °C/min
inj. temp.
splitless (splitter opened after 1 min), 240 °C
detector
NPD, 280 °C
carrier gas
helium, 3 mL/min