Merck
GCによる 2,5-ジメトキシテトラヒドロフランエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる 2,5-ジメトキシテトラヒドロフランエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン、cistransの混合物
98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
70 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: 2,5-dimethoxytetrahydrofuran enantiomers
peak 3: meso-isomer