Merck
GCによる製薬製造における残留溶媒の分析、SPB®-624、SPME処理、 100 μm PDMS使用
GCによる製薬製造における残留溶媒の分析、SPB®-624、SPME処理、 100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
headspace or immersion sampling (15 min) 1 min desorption
column
SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25432)
oven
40 °C (35 min) to 220 °C at 40 °C/min, hold 5 min
inj. temp.
splitless (closed 3 min), 200 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 35 cm/sec
詳細
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany