戻る
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
columns (8)
ブランド
Supelco (6)
機構・機関
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
アプリケーション
d
f
(µm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
25358
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
表示
価格を表示
24154
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
表示
価格を表示
24217-U
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
表示
価格を表示
24157
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
3.00 μm
表示
価格を表示
24205-U
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
表示
価格を表示
28463-U
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, d
f
1.00 μm
表示
価格を表示
25320-U
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
表示
価格を表示
25381
VOCOL
®
キャピラリーGCカラム,
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm