戻る
ベンジル酸
ニックネーム:
ジフェニルグリコール酸
化学式:
(C
6
H
5
)
2
C(OH)COOH
CAS番号:
76-93-7
分子量:
228.24
Products
分子量
メーカー
融点(℃)
フォーマット
アプリケーション
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
Y0000432
ベンジル酸,