戻る
トリズマ®塩酸塩
ニックネーム:
トリズマ
®
塩酸塩 塩酸塩, TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
化学式:
NH
2
C(CH
2
OH)
3
· HCl
CAS番号:
1185-53-1
分子量:
157.60
Products
製品区分
buffers (1)
ブランド
Millipore (1)
色
分子量
pH値
pK値
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
648317
トリズマ®塩酸塩,
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.