戻る
TCEPキャピラリーGCカラム
Products
製品区分
columns (1)
ブランド
Supelco (1)
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
アプリケーション
d
f
(µm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
24153
TCEPキャピラリーGCカラム,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
0.44 μm