戻る
Staurosporine
ニックネーム:
抗生物質 AM-2282
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
純度
活性スペクトル
品質レベル
作用機序
滅菌方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
S6942
Staurosporine,
from Streptomyces sp., >98% (HPLC), solution, protein kinase inhibitor
表示
価格を表示
19-123-M
Staurosporine,
Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.