戻る
特殊ガラス製カラム
Products
製品区分
columns (4)
ブランド
Supelco (4)
ID (mm)
長さ(mm)
OD(mm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
64752
特殊ガラス製カラム,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
表示
価格を表示
64755
特殊ガラス製カラム,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
表示
価格を表示
64748
特殊ガラス製カラム,
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
表示
価格を表示
64756
特殊ガラス製カラム,
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall