戻る
SGE社マイクロシリンジ
Products
製品区分
syringes (7)
メーカー
長さ(mm)
OD(mm)
容量(µL)
ニードルの形状
容量
ゲージ
製品の絞り込み
Showing 1-7 of 7
比較する
製品番号
詳細
価格
509221
SGE社マイクロシリンジ,
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
24411
SGE社マイクロシリンジ,
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
24401
SGE社マイクロシリンジ,
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
24408
SGE社マイクロシリンジ,
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
24400
SGE社マイクロシリンジ,
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
509140
SGE社マイクロシリンジ,
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
表示
価格を表示
509272
SGE社マイクロシリンジ,
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm