戻る
Rack for glass slides
Products
製品区分
racks (3)
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
Z710989
Rack for glass slides,
for 30 slides, stainless steel
表示
価格を表示
Z710962
Rack for glass slides,
for 20/40 slides, glass
表示
価格を表示
Z710970
Rack for glass slides,
glass, for 16/32 slides