戻る
Prilocaine impurity E
ニックネーム:
(
RS
)-
N
-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
実験式(ヒル表記法):
C
13
H
20
N
2
O
CAS番号:
744961-76-0
分子量:
220.31
Products
分子量
メーカー
フォーマット
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
P2939025
Prilocaine impurity E,