戻る
Ochratoxin A-d
5
溶液
ニックネーム:
Ochratoxin A-(
phenyl
-d
5
) solution
実験式(ヒル表記法):
C
20
D
5
H
13
ClNO
6
CAS番号:
666236-28-8
分子量:
408.84
Products
製品区分
mycotoxins (1)
ブランド
Supelco (1)
分子量
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
32245
Ochratoxin A-d
5
溶液,
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard