戻る
Nalgene
®
Amber Micro Packaging Vial
Products
製品区分
vials (2)
メーカー
量(mL)
容量
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
TMO362805-0005
Nalgene
®
Amber Micro Packaging Vial,
polypropylene copolymer, vial volume 0.5 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
表示
価格を表示
TMO362805-0020
Nalgene
®
Amber Micro Packaging Vial,
polypropylene copolymer, vial volume 2.0 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea