Merck
MRQ30透明CDバイアル™、青色キャップ、スリット入りTEF/シリコンセプタム volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
MRQ30透明CDバイアル、青色キャップ、スリット入りTEF/シリコンセプタム
MRQ30透明CDバイアル™、青色キャップ、スリット入りTEF/シリコンセプタム volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
ニックネーム:
認定CDバイアル(中央排出)キット、9 mmねじ式キャップ/セプタム、未組立て
Products
製品区分
ブランド
ID (mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量