戻る
ミトコンドリア単離キット
EC Number:
232-650-8
Products
製品区分
kits (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
MITOISO2
ミトコンドリア単離キット,
sufficient for 50 applications (2-5 x 10
7
cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
表示
価格を表示
MITOISO1
ミトコンドリア単離キット,
sufficient for 10-20 g (animal tissue), sufficient for 50 assays (2 mL), isolation of enriched mitochondrial fraction from animal tissues