戻る
Methotrexate Related Compound C
ニックネーム:
Methopterine, N
10
-Methylfolic acid
実験式(ヒル表記法):
C
20
H
21
N
7
O
6
CAS番号:
2410-93-7
分子量:
455.42
Products
分子量
メーカー
フォーマット
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
1414036
Methotrexate Related Compound C,