戻る
Low Temperature Viscosity Standard
Products
メーカー
フォーマット
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-12 of 12
比較する
製品番号
詳細
価格
JF1L
Low Temperature Viscosity Standard,
JF1-L, viscosity 3.104 mPa.s (-20 °C), viscosity 6.089 mPa.s (-40 °C)
表示
価格を表示
N27B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N115B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N2B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
P60W0C
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
JF1H
Low Temperature Viscosity Standard,
JF1-H, viscosity 4.885 mPa.s (-20 °C), viscosity 11.15 mPa.s (-40 °C)
表示
価格を表示
N120B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N480B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N14B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N1400B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
N105B
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable
表示
価格を表示
J10
Low Temperature Viscosity Standard,
ASTM D 2162 traceable