戻る
Lipoxin A
4
ニックネーム:
Lipoxin A
4
, (5S,6R,15S)-トリヒドロキシ-(7E,9E,11Z,13E)-エイコサテトラエン酸
実験式(ヒル表記法):
C
20
H
32
O
5
CAS番号:
89663-86-5
分子量:
352.47
EC Number:
200-578-6
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
分子量
物理的形状
研究分野
品質レベル
特殊グレード
Natural (1)
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
437720
Lipoxin A
4
,
Lipoxin A₄, CAS 89663-86-5, is a potent inhibitor of cytotoxic activity of human natural killer cells. Shown to be as potent as LTB4 in stimulating human neutrophils to generate superoxides.
表示
価格を表示
L0521
Lipoxin A
4
,
ethanol solution