戻る
L-165,041
ニックネーム:
L-165,041, 4-[3-(4-アセチル-3-ヒドロキシ-2-プロピルフェノキシ)プロポキシ]フェノキシ酢酸
実験式(ヒル表記法):
C
22
H
26
O
7
CAS番号:
79558-09-1
分子量:
402.44
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
遺伝子名
融点(℃)
物理的形状
純度
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
422175
L-165,041,
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (K
i
= 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
表示
価格を表示
L2167
L-165,041,
≥98% (HPLC), powder