戻る
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids
Products
ブランド
Millipore (2)
メーカー
物理的形状
機構・機関
品質レベル
アプリケーション
微生物の適性
容量
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
VT000975
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids,
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
表示
価格を表示
VT000971
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids,
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland