戻る
IgG2b, κ マウスミエローマ由来
ニックネーム:
マウスIgG2b-κ
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
由来生物
クローン性
物理的形状
抗体型
標識
品質レベル
翻訳後修飾
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
M1395
IgG2b, κ マウスミエローマ由来,
clone MOPC 195, ascites fluid, lyophilized powder