戻る
Hycon
®
Agar Strips SDX-y
ニックネーム:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
製品区分
media (1)
ブランド
Millipore (1)
化学組成
適合性
品質レベル
アプリケーション
微生物の適性
容量
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
1.44244
Hycon
®
Agar Strips SDX-y,
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring