戻る
Hycon
®
Agar Strips DG-18
ニックネーム:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
製品区分
media (1)
ブランド
Millipore (1)
適合性
品質レベル
アプリケーション
微生物の適性
容量
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
1.44245
Hycon
®
Agar Strips DG-18,
Dichloran Glycerol Chloramphenicol Agar, for xerophilic yeast, aseptically filled, single packed of 25 strips, suitable for air monitoring