戻る
Hettich
®
アダプター(15 mL コニカルチューブ用)
ニックネーム:
Hettich
®
遠心分離機アダプター
Products
製品区分
adapters (3)
メーカー
容量
技法
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
Z728268
Hettich
®
アダプター(15 mL コニカルチューブ用),
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
表示
価格を表示
Z728489
Hettich
®
アダプター(15 mL コニカルチューブ用),
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
表示
価格を表示
Z728802
Hettich
®
アダプター(15 mL コニカルチューブ用),
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm