戻る
Hellma
®
fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
Products
製品区分
cuvettes (1)
メーカー
直径(mm)
容量(µL)
検出方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
Z800546
Hellma
®
fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1500 μL