戻る
Hellma
®
円筒状キュベット
Products
製品区分
cuvettes (6)
メーカー
直径(mm)
容量(µL)
検出方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
Z804444
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 170 μL
表示
価格を表示
Z804657
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 280 μL
表示
価格を表示
Z803871
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 280 μL
表示
価格を表示
Z803308
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 2,800 μL
表示
価格を表示
Z803510
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 14,000 μL
表示
価格を表示
Z803634
Hellma
®
円筒状キュベット,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 28,000 μL