戻る
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells
Products
製品区分
cuvettes (2)
メーカー
直径(mm)
容量(µL)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
Z805750
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells,
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
表示
価格を表示
Z805866
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells,
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL