戻る
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
ニックネーム:
Guanidinium chloride
実験式(ヒル表記法):
CH
5
N
3
· xHCl
CAS番号:
50-01-1
分子量:
59.07 (free base basis)
Products
ブランド
Millipore (1)
色
分子量
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
369080
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade,
Powerful protein denaturant.