戻る
グリチルリチン酸 アンモニウム塩
ニックネーム:
Glycyrrhizic acid ammonium salt, Glycyrrhizin, Ammonium Salt
実験式(ヒル表記法):
C
42
H
61
O
16
· NH
4
CAS番号:
53956-04-0
分子量:
839.96
Products
ブランド
Millipore (1)
色
分子量
メーカー
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
PHL82467
グリチルリチン酸 アンモニウム塩,
phyproof
®
Reference Substance
表示
価格を表示
356780
グリチルリチン酸 アンモニウム塩,
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.