戻る
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
Products
メーカー
滅菌適合性
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
Z742490
Generator probe for D1000 handheld homogenizer,
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
表示
価格を表示
Z742489
Generator probe for D1000 handheld homogenizer,
10 mm x 115 mm saw tooth, for 15 and 50 mL tubes
表示
価格を表示
Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer,
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
表示
価格を表示
Z742492
Generator probe for D1000 handheld homogenizer,
7 x 50 mm saw tooth, for microtubes