戻る
Gö 6976
ニックネーム:
Gö 6976, InSolution Gö 6976
実験式(ヒル表記法):
C
24
H
18
N
4
O
CAS番号:
136194-77-9
分子量:
378.43
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
365250
Gö 6976,
Gö 6976, CAS 136194-77-9, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of PKC (IC₅₀ = 7.9 nM for rat brain). Exhibits selectively for PKCα (IC₅₀ = 2.3 nM) and βI (IC₅₀ = 6.2 nM).
表示
価格を表示
365253
Gö 6976,
InSolution, ≥95%, Inhibitor of protein kinase C