戻る
EZ-Fit
®
ろ過ユニット、吸収パッド付き
Products
製品区分
funnels (4)
ブランド
Millipore (4)
機構・機関
容量(mL)
直径(mm)
量(mL)
適合性
品質レベル
アプリケーション
色
メンブレン材
孔径(µm)
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
EFHAW100
EZ-Fit
®
ろ過ユニット、吸収パッド付き,
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
表示
価格を表示
EFHAW250
EZ-Fit
®
ろ過ユニット、吸収パッド付き,
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
表示
価格を表示
EFHAB100
EZ-Fit
®
ろ過ユニット、吸収パッド付き,
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
表示
価格を表示
EFHAB250
EZ-Fit
®
ろ過ユニット、吸収パッド付き,
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume (250 mL), pkg of Single packaging (EFHAB250I), pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)