戻る
EPA VOC Mix 2
ニックネーム:
EPA VOC Mix 2
Products
ブランド
Supelco (1)
フォーマット
品質レベル
容量
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
CRM48777
EPA VOC Mix 2,
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL