戻る
空ガラス製 GC カラム、Agilent
®
5890 および6890 (Configuration "A")用
Products
製品区分
columns (4)
ブランド
Supelco (4)
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
適合性
カラム材
技法
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
21681
空ガラス製 GC カラム、Agilent
®
5890 および6890 (Configuration "A")用,
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 4.0 mm
表示
価格を表示
21641
空ガラス製 GC カラム、Agilent
®
5890 および6890 (Configuration "A")用,
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
表示
価格を表示
21203-U
空ガラス製 GC カラム、Agilent
®
5890 および6890 (Configuration "A")用,
L × O.D. × I.D. 3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
表示
価格を表示
21814
空ガラス製 GC カラム、Agilent
®
5890 および6890 (Configuration "A")用,
L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec