戻る
Ellipticine
ニックネーム:
Ellipticine
実験式(ヒル表記法):
C
17
H
14
N
2
CAS番号:
519-23-3
分子量:
246.31
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
色
分子量
物理的形状
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
324688
Ellipticine,
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.