戻る
DL-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸
ニックネーム:
5-ホスホノ-DL-ノルバリン, DL-2-アミノ-5-ホスホノ吉草酸, AP-5, APV
実験式(ヒル表記法):
C
5
H
12
NO
5
P
CAS番号:
76326-31-3
分子量:
197.13
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
bioactive small molecules (1)
色
分子量
遺伝子名
物理的形状
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
A5282
DL-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸,
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist