戻る
PCR マイクロプレート、フルスカート
ニックネーム:
PCR microplate, full skirt
Products
製品区分
plates (1)
メーカー
結合型
ウェル
色
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
AXYPCR96FSB
PCR マイクロプレート、フルスカート,
size 96 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs