戻る
PCRマイクロプレート
ニックネーム:
Corning
®
Axygen
®
PCR Microplate
Products
製品区分
plates (1)
メーカー
結合型
ウェル
色
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
AXYPCR48C
PCRマイクロプレート,
size 48 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs