戻る
Cariprazine-D
8
solution
実験式(ヒル表記法):
C
21
H
24
D
8
Cl
2
N
4
O
CAS番号:
1308278-50-3
分子量:
435.46
Products
ブランド
Supelco (1)
分子量
メーカー
フォーマット
品質レベル
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
C-249
Cariprazine-D
8
solution,
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant