戻る
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量
Products
製品区分
pipettors (9)
メーカー
容量(µL)
電気
容量
製品の絞り込み
Showing 1-9 of 9
比較する
製品番号
詳細
価格
Z328340
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 200 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.2%
表示
価格を表示
Z328324
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
表示
価格を表示
Z328332
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
表示
価格を表示
Z328235
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 1 μL, accuracy: 12%, precision: 4.0%
表示
価格を表示
Z328294
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
表示
価格を表示
Z328243
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 2 μL, accuracy: 7.5%, precision: 2.0%
表示
価格を表示
Z328308
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 20 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
表示
価格を表示
Z328316
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.4%
表示
価格を表示
Z328286
BRAND
®
Transferpettor
®
容積式ピペット、定容量,
volume 5 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%