戻る
BigCHAP
ニックネーム:
N,N-ビス(3-D-グルコンアミドプロピル)コールアミド
実験式(ヒル表記法):
C
42
H
75
N
3
O
16
CAS番号:
86303-22-2
分子量:
878.06
Products
ブランド
Millipore (1)
分子量
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
200965
BigCHAP,
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.