戻る
Back-gated OFET Interdigitated Substrate
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
物理的形状
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
FIPMS223
Back-gated OFET Interdigitated Substrate,
Au source/drain, 90 nm SiO2 gate-insulator, varied W/L from 500 to 4000, 16 transistors per chip, chips (diced)