戻る
5-ニトロ-2-(3-フェニルプロピルアミノ)安息香酸
ニックネーム:
NPPB, 5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic Acid
実験式(ヒル表記法):
C
16
H
16
N
2
O
4
CAS番号:
107254-86-4
分子量:
300.31
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
inhibitors (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
N4779
5-ニトロ-2-(3-フェニルプロピルアミノ)安息香酸,
≥98%
表示
価格を表示
484100
5-ニトロ-2-(3-フェニルプロピルアミノ)安息香酸,
Potent Cl⁻ channel blocker (IC₅₀ = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method.