製品名
ラクト-N-テトラオース from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
製品番号
l6770
製品ブランド
sigma
CAS番号
14116-68-8
分子量
707.63
試験 | 仕様 |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE POWDER |
| SOLUBILITY | CLEAR COLORLESS SOLUTION AT 50MG/ML IN WATER |
| WATER BY KARL FISCHER | NMT 15% |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONSISTENT WITH STRUCTURE |
| HPLC WITH PULSED AMPEROMETRIC DETECTION | MINIMUM 95% |
| DOCUMENT # L6770/04/02/99/1 |