製品名
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース) HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
製品番号
d6171
製品ブランド
sigma
CAS番号
分子量
試験
仕様
Appearance (Turbidity)Clear
Appearance (Form)Solution
pH7.0 - 7.6
Osmolality283 - 313 mOs/kg
Cell Culture Testing - MTTPass
Cell LineCell Line - Cell Types
SterilityPass
Endotoxin Level<= 1 EU/ml
Glucose Concentration4.05 - 4.95 g/l