製品名
BLUeye染色済みタンパク質ラダー room temperature stable molecular weight markers
製品番号
94964
製品ブランド
sigma
CAS番号
分子量
試験 | 仕様 |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Report Results |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| SDS GEL ELECTROPHORESIS | 12 prestained proteins (native molecular weight of) 5.6 kda 10.5 kDa 14.5 kDa 21.1 kDa 30.1 kDa 41.9 kDa 54 kDa 70.3 kDa 92 kDa132 kDa 175 kDa 235 kDa |